Learn More
N-Bromsuccinimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10655332
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Bromsuccinimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10655332 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
100 Gramm
5 Kilogramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10655332
Marke: Thermo Scientific Acros 107451000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 128-08-5 | C4H4BrNO2 | 177.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Koppelreagenz, C-X Bindungsformationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128-08-5
MDL-Nummer MFCD00005510
InChI-Schlüssel PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 67184
ChEBI CHEBI:53174
IUPAC-Name 1-Brompyrrolidin-2,5-Dion
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Bromosuccinimide
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H4BrNO2
Menge 100 g
Beilstein 21, 380
Fieser 01,78; 02,40; 03,34; 04,49; 05,65; 06,74; 07,37; 08,54; 09,70; 10,57; 11,79; 12,79; 13,41; 14,57; 15,50; 16,49
Merck Index 15, 1448
Molekulargewicht (g/mol) 177.985
Formelmasse 177.99
Reinheit (%) 98.5 to 101.5% (on dry substance)
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0468416 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer107450050,107455000,107450010,107451000,107450100
ChargennummerA0468417 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer107450050,107455000,107450010,107451000,107450100
ChargennummerA0464896 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Artikelnummer107450050,107455000,107450010,107451000,107450100
ChargennummerA0461622 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Artikelnummer107450050,107455000,107450010,107451000,107450100
ChargennummerA0440823 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Artikelnummer107450050,107455000,107450010,107451000,107450100
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Bromosuccinimide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
N-Bromsuccinimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >