Learn More
N-Boc-Thioharnstoff, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 268551-65-1 | C6H12N2O2S | 176.23 g/mol
37.84 CHF - 347.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 268551-65-1 |
---|---|
Summenformel | C6H12N2O2S |
Molekulargewicht (g/mol) | 176.23 |
MDL-Nummer | MFCD04039987 |
InChI-Schlüssel | JKXQTODLIZBUDE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-boc-thiourea, n-tert-butoxycarbonylthiourea, n-boc thiourea, mono-boc-thiourea, acmc-20ak5u, n-tert-butoxycarbonyl-thiourea, n-tert.butoxycarbonyl thiourea, 1-tert-butoxycarbonyl thiourea, tert-butyl carbamothioylcarbamate |
PubChem CID | 4095660 |
IUPAC-Name | tert-Butyl-N-carbamothioylcarbamat |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(N)=S |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15420379
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63599.MD |
250 mg | N/A | |||||||
15400379
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63599.03 |
1 g |
94.50 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15410379
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63599.06 |
5 g |
347.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
N-Boc-thiourea is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenN-Boc-Thioharnstoff ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Chemische Identifikatoren
268551-65-1 | |
176.23 | |
JKXQTODLIZBUDE-UHFFFAOYSA-N | |
4095660 | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(N)=S |
C6H12N2O2S | |
MFCD04039987 | |
n-boc-thiourea, n-tert-butoxycarbonylthiourea, n-boc thiourea, mono-boc-thiourea, acmc-20ak5u, n-tert-butoxycarbonyl-thiourea, n-tert.butoxycarbonyl thiourea, 1-tert-butoxycarbonyl thiourea, tert-butyl carbamothioylcarbamate | |
tert-Butyl-N-carbamothioylcarbamat |
Spezifikation
N-Boc-thiourea | |
268551-65-1 | |
C6H12N2O2S | |
n-boc-thiourea, n-tert-butoxycarbonylthiourea, n-boc thiourea, mono-boc-thiourea, acmc-20ak5u, n-tert-butoxycarbonyl-thiourea, n-tert.butoxycarbonyl thiourea, 1-tert-butoxycarbonyl thiourea, tert-butyl carbamothioylcarbamate | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(N)=S | |
176.23 | |
176 | |
Pulver |
142°C (decomposition) | |
Weiß | |
MFCD04039987 | |
JKXQTODLIZBUDE-UHFFFAOYSA-N | |
tert-Butyl-N-carbamothioylcarbamat | |
4095660 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H334-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen