Learn More
Nα-BOC-L-Histidin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 17791-52-5 | C11H17N3O4 | 255.274 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Acros 275590050
72.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 5 g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10530024
  • 73.15 CHF / 5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Na-BOC-L-Histidine
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0418071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number275590010,275590250,275590050
ChargennummerA0465500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number275590250,275590050
ChargennummerA0376458 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number275590010,275590250,275590050
ChargennummerA0418071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/10/2022 Catalog Number275590010,275590250,275590050
ChargennummerA0379401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2021 Catalog Number275590010,275590250,275590050
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nα-BOC-L-Histidin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals > 5g; Glasflasche