Learn More
N-Boc-L-Alanin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11418646
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Boc-L-Alanin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418646
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11418646
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16018.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15761-38-3
Summenformel C8H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
MDL-Nummer MFCD00037225
InChI-Schlüssel QVHJQCGUWFKTSE-YFKPBYRVSA-N
Synonym boc-ala-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-alanine, boc-l-alanine, n-boc-l-alanine, boc-l-ala-oh, n-t-boc-l-alanine, boc-ala, tert-butoxycarbonyl-l-alanine, tert-butoxycarbonyl alanine, n-alpha-t-boc-l-alanine
PubChem CID 85082
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-alanine
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Menge 25 g
Beilstein 1726365
Optische Drehung −26° (c=2 in Acetic Acid)
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
N-Boc-L-Alanin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >