Learn More
N-Boc-hexahydro-1H-azepin-4-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15411388
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Boc-hexahydro-1H-azepin-4-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411388
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15411388
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55214.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 188975-88-4 | C11H19NO3 | 213.28 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. It is a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Es handelt sich um ein feinchemisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan, Ethanol und Ethylether.
Hinweise
Luftempfindlich. Bei weniger als 2 bis 8 °C unter Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 188975-88-4
Summenformel C11H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 213.28
MDL-Nummer MFCD03788435
InChI-Schlüssel PMLBUVZPRKXMOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 1-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 4-oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-homopiperazin-4-one, 1-boc-4-azepanone, n-boc-hexahydro-1h-azepine-4-one, tert-butyl hexahydro-4-oxo-1h-azepine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoazepane, 4-oxo-azepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 4-oxohexahydro-1h-azepine-1-carboxylate
PubChem CID 1512679
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-Oxoazepan-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-hexahydro-1H-azepin-4-one
Brechungsindex 1.467
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform,Dichloromethane,Ethanol and Ethyl Ether.
Formelmasse 213.28
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer5004R18N Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog NumberH55214.03,H55214.06
Chargennummer5003K26P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog NumberH55214.03,H55214.06
ChargennummerBI220554 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH55214.03,H55214.06
Chargennummer5004R18N Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH55214.03,H55214.06
Chargennummer5003K26P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH55214.03,H55214.06
Name des Produkts
N-Boc-hexahydro-1H-azepin-4-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >