Learn More
N-BOC-DL-2-Aminotetralin-2-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10143631
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-BOC-DL-2-Aminotetralin-2-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10143631 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10143631
Marke: Thermo Scientific Acros 334370010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 98569-12-1
MDL-Nummer MFCD00800586
InChI-Schlüssel DSDQZWPRZHNCIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-boc-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 2-n-boc-amino-tetrahydro-2-naphthoic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, n-boc-dl-2-aminotetralin-2-carboxylic acid, 2-n-boc-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3,4-dihydro-1h-naphthalene-2-carboxylic acid, 2-tert-butoxy carbonylamino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, boc-atc
PubChem CID 2733177
IUPAC-Name 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3,4-dihydro-1H-naphthalin-2-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-DL-2-Aminotetralin-2-carboxylic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 177°C to 187°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C16H21NO4
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Molekulargewicht (g/mol) 291.35
Formelmasse 291.35
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
N-BOC-DL-2-Aminotetralin-2-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™ >