Learn More
N-BOC-D-Valinol, 98 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-BOC-D-Valinol |
Infrarotspektrum | Echt |
Farbe | Farblos |
CAS | 106391-87-1 |
Verpackung | Glasflasche |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Spezifische Drehung | +22.5° to +23.5° (20°C, 589nm) (c=1 in CHCl3) |
Siedepunkt | 218.0°C |
Schmelzpunkt | 57.0°C |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N-BOC-D-Valinol
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-BOC-D-Valinol, 98 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur