Learn More
N-Boc-D-Threonin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 55674-67-4 | C9H17NO5 | 219.24 g/mol
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63647.14
349.21 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 25 g |
---|
Beschreibung
It is known to inhibit growth and cell wall synthesis of Mycobacterium smegmatis. Also used as a synthetic intermediate for the production of chiral antibiotics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenEs ist bekannt, um Wachstum und Zellwandsynthese von Mycobacterium smegmatis zu hemmen. Wird auch als synthetisches Zwischenprodukt für die Herstellung chiraler Antibiotika verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Chemische Identifikatoren
55674-67-4 | |
219.24 | |
LLHOYOCAAURYRL-NTSWFWBYSA-N | |
6992541 | |
C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O |
C9H17NO5 | |
MFCD00037807 | |
boc-d-thr-oh, boc-d-threonine, n-tert-butoxycarbonyl-d-threonine, n-boc-d-threonine, 2r,3s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoic acid, n-alpha-tert-butoxycarbonyl-d-threonine, d-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, pubchem14945, boc-d-thr | |
(2R,3S)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure |
Spezifikation
N-Boc-D-threonine | |
C9H17NO5 | |
2051734 | |
Slightly soluble in water. | |
C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O | |
219.24 | |
6992541 | |
95% |
55674-67-4 | |
MFCD00037807 | |
boc-d-thr-oh, boc-d-threonine, n-tert-butoxycarbonyl-d-threonine, n-boc-d-threonine, 2r,3s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoic acid, n-alpha-tert-butoxycarbonyl-d-threonine, d-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, pubchem14945, boc-d-thr | |
LLHOYOCAAURYRL-NTSWFWBYSA-N | |
(2R,3S)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure | |
25 g | |
219.23 | |
Fest |