Learn More
N-Benzylhydroxylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15492903
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Benzylhydroxylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492903 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15492903
Marke: Thermo Scientific Acros 391040250
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 29601-98-7 | C7H9NO·ClH | 159.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29601-98-7
Summenformel C7H9NO·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 159.62
InChI-Schlüssel YSNXOQGDHGUKCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylhydroxylamine hydrochloride, n-benzylhydroxylamine hcl, n-benzyl-n-hydroxylamine hydrochloride, benzenemethanamine, n-hydroxy-, hydrochloride, n-benzylhydroxyamine hydrochloride, bnnhoh*hydrochloride;, acmc-1cr2p, ksc493k8t, benzylhydroxyamine hydrochloride, n-benzylhydroxylamne hydrochlorde
PubChem CID 11332622
IUPAC-Name N-Benzylhydroxylamin;hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNO.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 108.0°C to 110.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Strukturformel C6H5CH2NHOH·HCl
Menge 25 g
Formelmasse 159.62
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
N-Benzylhydroxylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >