Learn More
N-Benzyldimethylamin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11454843
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Benzyldimethylamin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454843
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Artikelnummer. 11454843
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12191.AK
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
N,N-Dimethylbenzylamine is used in the preparation of bis[(N,N-dimethylamino)benzyl] selenide. It acts as a catalyst in the curing reaction of formulations of diglycidyl ether of bisphenol A and tetrahydrophthalic anhydride. It undergoes directed ortho metalation with butyl lithium. It reacts with methyl iodide to get ammonium salt, which is used as phase transfer catalysts. Further, it is used as a catalyst for the formation of polyurethane foams and epoxy resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethylbenzylamin kommt bei der Herstellung von Bis[(N,N-Dimethylamino)benzyl]-selenid zum Einsatz. Es wirkt als Katalysator bei der Aushärtungsreaktion von Formulierungen aus Bisphenol-A-diglycidylether und tetrahydrophthalischem Anhydrid. Es durchläuft eine gezielte Ortho-Metallierung mit Butyllithium. In einer Reaktion mit Methyliodid ergibt es Ammoniumsalz, das als Phasentransferkatalysator dient. Darüber hinaus dient es als Katalysator bei der Bildung von Polyurethanschaum und Epoxidharzen.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-83-3
Summenformel C9H13N
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
MDL-Nummer MFCD00008329
InChI-Schlüssel XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylbenzylamine, benzyldimethylamine, n-benzyldimethylamine, dimethylbenzylamine, bdma, benzenemethanamine, n,n-dimethyl, benzyl-n,n-dimethylamine, n-phenylmethyl dimethylamine, n,n-dimethylbenzenemethanamine, araldite accelerator 062
PubChem CID 7681
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-1-Phenylmethanamin
SMILES CN(C)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyldimethylamine
Schmelzpunkt -75°C
Dichte 0.9
Siedepunkt 183°C to 184°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Strukturformel C6H5CH2N(CH3)2
Brechungsindex 1.501
Menge 250 mL
UN-Nummer UN2619
Beilstein 1099620
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0452530 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2023 Catalog NumberA12191.AU,A12191,A12191.0J,A12191.AK
ChargennummerA0447874 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/06/2023 Catalog NumberA12191.AU,A12191,A12191.0J,A12191.AK
ChargennummerA0427854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/06/2023 Catalog NumberA12191.AU,A12191,A12191.0J,A12191.AK
Chargennummer10241485 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2022 Catalog NumberA12191.AU,A12191.0J,A12191.AK
Chargennummer10219568 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2022 Catalog NumberA12191.AU,A12191.0J,A12191.AK
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Benzyldimethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Benzyldimethylamine
Name des Produkts
N-Benzyldimethylamin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >