Learn More
N-Benzyl-2-pyridinethylamin, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
250 Milligramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | N-Benzyl-2-pyridineethylamine |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Formelmasse | 212.3 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
N-Benzyl-2-pyridinethylamin, Thermo Scientific™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction