Learn More
N-Benzyl-2-pyridinethylamin, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11439390
N-Benzyl-2-pyridinethylamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11439390
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. 11439390
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50257.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6312-25-0
Summenformel C14H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 212.296
MDL-Nummer MFCD00089263
InChI-Schlüssel WUDUNBALAGWKQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyl-2-pyridin-2-yl ethanamine, n-benzyl-2-pyridin-2-yl-ethanamine, benzyl 2-pyridin-2-yl ethyl amine, n-benzyl-2-pyridin-2-ylethylamine, benzyl 2-2-pyridyl ethyl amine, acmc-20ak6u, n-benzyl-2-pyridineethylamine, 2-2-benzylaminoethyl pyridine, benzyl-2-pyridin-2-yl-ethyl amine, n-phenylmethyl-2-pyridin-2-ylethanamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 238354
IUPAC-Name N-Benzyl-2-pyridin-2-ylethanamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNCCC2=CC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-2-pyridineethylamine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2735
Formelmasse 212.3
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerJ13Q009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer
ChargennummerI07R022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Artikelnummer
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-Benzyl-2-pyridinethylamin, Thermo Scientific™ >