Learn More
n-Benzyl-2-Methoxy-n-Phenylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15435188
n-Benzyl-2-Methoxy-n-Phenylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7039667
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15435188
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59015.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 172998-55-9
Summenformel C21H19NO2
Molekulargewicht (g/mol) 317.388
MDL-Nummer MFCD22683037
InChI-Schlüssel AAQVKEUFERGCEO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84375597
IUPAC-Name N-Benzyl-2-methoxy-N-phenylbenzamid
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)N(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-2-methoxy-N-phenylbenzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 317.39
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
n-Benzyl-2-Methoxy-n-Phenylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™ >