Learn More
N-Benzoyladenosin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16594434
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4546-55-8
Summenformel C17H17N5O5
Molekulargewicht (g/mol) 371.35
MDL-Nummer MFCD00056988
InChI-Schlüssel NZDWTKFDAUOODA-UCQOUBKUNA-N
IUPAC-Name N-{9-[3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)Oxolan-2-yl]-9H-Purin-6-yl}Benmamid
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzoyladenosine
Schmelzpunkt 141.0°C to 145.0°C
Menge 5 g
Formelmasse 371.35