Learn More
N-α-(2,4-Dinitro-5-fluorphenyl)-L-Alaninamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12684997 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mg, Glasflasche, 100 Milligramm
Click to view available options
Menge:
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chirales Derivatisierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-α-(2, 4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide
CAS 95713-52-3
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 227.7°C to 229.4°C
Farbe Gelb bis orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H9FN4O5
MDL-Nummer MFCD00042049
Menge 100 mg
Spezifische Drehung +54.0° to +58.0° (20°C, 589nm) (c=1, acetone)
Synonym marfey's reagent, s-2-5-fluoro-2,4-dinitrophenyl amino propanamide, 2s-2-5-fluoro-2,4-dinitrophenyl amino propanamide, n-2,4-dinitro-5-fluorophenyl-l-alaninamide, 2s-2-5-fluoro-2,4-dinitroanilino propanamide, propanamide, 2-5-fluoro-2,4-dinitrophenyl amino-, 2s, nalpha-2,4-dinitro-5-fluorophenyl-l-alaninamide, n-alpha-2,4-dinitro-5-fluorophenyl-l-alaninamide, fdaa, 1-fd-aa
InChI-Schlüssel NEPLBHLFDJOJGP-BYPYZUCNSA-N
SMILES C[C@H](NC1=CC(F)=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
IUPAC-Name (2S)-2-(5-fluor-2,4-dinitroanilino)propanamid
Molekulargewicht (g/mol) 272.19
PubChem CID 5486955
Formelmasse 272.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer345409 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 Artikelnummer439341000
Chargennummer345013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2023 Artikelnummer439341000
Chargennummer343761 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer439341000
Chargennummer344053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer439341000
Chargennummer344395 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2020 Artikelnummer439341000
Produktidentifikator
  • N-alpha-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide, 98%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-α-(2,4-Dinitro-5-fluorphenyl)-L-Alaninamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >