Learn More
N-Allylthioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11332126
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Allylthioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332126
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11332126
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03377.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 109-57-9 | C4H8N2S | 116.182 g/mol
N-Allylthiourea is a nitrification inhibitor used in the study on the transformation of diclofenac, naproxen and bisoprolol under aerobic and anaerobic conditions. It is also used in medicine to minimize scar tissue in order to fight against a type of dermatitis. Further, it inhibits the growth of transplanted tumors in mice. It acts as a chelating agent. In addition, it is used in cosmetics, preservative and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Allylthioharnstoff ist ein Nitrifikationshemmer, der in Untersuchungen zur Transformation von Diclofenac, Naproxen und Bisoprolol unter aeroben und anaeroben Bedingungen verwendet wird. Es wird auch in der Medizin verwendet, um Narbengewebe zu minimieren und einen Dermatitis-Typ zu behandeln. Darüber hinaus hemmt es das Wachstum von transplantierten Tumoren in Mäusen. Es fungiert als Chelatbildner. Außerdem wird es in Kosmetika, Konservierungsmitteln und in der organischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol. Schwer löslich in Diethylether. Unlöslich in Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-57-9
Summenformel C4H8N2S
Molekulargewicht (g/mol) 116.182
MDL-Nummer MFCD00004940
InChI-Schlüssel HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylthiourea, n-allylthiourea, thiosinamine, 1-allyl-2-thiourea, rhodalline, thiosinamin, tiosinamine, 1-allylthiourea, aminosin, rhodallin
PubChem CID 1549517
ChEBI CHEBI:74079
IUPAC-Name Prop-2-enylthioharnstoff
SMILES C=CCNC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Allylthiourea
Schmelzpunkt 70°C to 78°C
Dichte 1.22
Geruch Unpleasant
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1071470
Merck Index 14,9362
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in benzene.
Formelmasse 116.19
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
N-Allylthioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >