Learn More
N-Allyl-N'-(2-Hydroxyethyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11375149
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Allyl-N'-(2-Hydroxyethyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375149
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11375149
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18161.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-81-7
Summenformel C6H12N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 160.235
MDL-Nummer MFCD00002838
InChI-Schlüssel VUVPNTYTOUGMDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-allyl-3-2-hydroxyethyl-2-thiourea, 1-allyl-3-2-hydroxyethyl thiourea, thiourea, n-2-hydroxyethyl-n'-2-propenyl, n-allyl-n'-2-hydroxyethyl thiourea, n-2-hydroxyethyl-n'-allylthiourea, n-2-hydroxyethyl-n'-2-propenylthiourea, n-allyl-n'-2-hydroxyethylthiourea, urea, 1-allyl-3-2-hydroxyethyl-2-thio, n-allyl-n'-beta-hydroxyethyl thioureaMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2735273
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxyethyl)-3-prop-2-enylthioharnstoff
SMILES C=CCNC(=S)NCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Allyl-N'-(2-hydroxyethyl)thiourea
Schmelzpunkt 77°C to 79°C
Menge 250 g
Formelmasse 160.24
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10243650 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2022 Catalog NumberA18161.30,A18161.18
Chargennummer10241004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/06/2022 Catalog NumberA18161.30,A18161.18
Chargennummer10238182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA18161.30,A18161.18
ChargennummerC2340B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18161.30,A18161.18
Chargennummer10216645 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18161.30,A18161.18
Name des Produkts
N-Allyl-N'-(2-Hydroxyethyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >