Learn More
N-Acetylsulfanilylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10434565
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Acetylsulfanilylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10434565
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10434565
Marke: Thermo Scientific Acros 150720025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-60-8
Summenformel C8H8ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 233.67
MDL-Nummer MFCD00007442
InChI-Schlüssel GRDXCFKBQWDAJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylsulfanilyl chloride, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl chloride, dagenan chloride, 4-acetylamino benzenesulfonyl chloride, 4-acetamidophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-acetylamino, acetylsulfanilyl chloride, p-acetamidobenzenesulfonyl chloride, n-acetylsulphanilyl chloride, p-acetaminobenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 8481
IUPAC-Name 4-Acetamidobenzolsulfonylchlorid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetylsulfanilyl chloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 145.0°C to 148.0°C
Farbe Beige-Creme bis Weiß
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel 4-(CH3CONH)C6H4SO2Cl
Menge 2.5 kg
Beilstein 14, 702
Fieser 01,3
Merck Index 15, 95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethylene dichloride,,alcohol,ether
Formelmasse 233.67
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Granular kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0438405 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number150721000,150725000,150720025
ChargennummerA0438808 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2023 Catalog Number150721000,150725000,150720025
ChargennummerA0414893 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number150721000,150725000,150720025
ChargennummerA0415917 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number150721000,150725000,150720025
ChargennummerA0422662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2022 Catalog Number150721000,150725000,150720025
Name des Produkts
N-Acetylsulfanilylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >