Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Phenylalanin, 99 % Artikelnummer.: 11430278
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Phenylalanin, 99 %
Artikelnummer. 11430278
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11430278
Marke: Thermo Scientific Chemicals B23812.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2018-61-3 | C11H13NO3 | 207.23 g/mol
It is an essential amino acid produced for medical, feed, and nutritional applications such as in the preparation of aspartame. It is applied as an antidepressant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist eine essentielle Aminosäure, die für medizinische, Futtermittel- und Ernährungsanwendungen wie die Herstellung von Aspartam hergestellt wird. Es wird als Antidepressivum eingesetzt.
Löslichkeit
Löslichkeit in Methanol (nahezu Transparenz). Löslich in Aceton und Ethanol (20 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2018-61-3
Summenformel C11H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.23
MDL-Nummer MFCD00063158
InChI-Schlüssel CBQJSKKFNMDLON-JTQLQIEISA-N
Synonym n-acetyl-l-phenylalanine, ac-phe-oh, acetyl-l-phenylalanine, acetylphenylalanine, l-n-acetylphenylalanine, s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, phenylalanine, n-acetyl, n-acetyl-3-phenyl-l-alanine, unii-np5bt39467, 2s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 74839
ChEBI CHEBI:16259
IUPAC-Name (2S)-2-acetamido-3-Phenylpropansäure
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-phenylalanine
Schmelzpunkt 166°C to 170°C
Menge 5 g
Formelmasse 207.23
Optische Drehung +40° (c=1 in Methanol)
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Phenylalanin, 99 % >