Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Cystein, ≥98 %
N-Acetyl-L-cystein (Acetylcystein, CAS-Nr. 616-91-1) ist ein Produkt der Aminosäure L-Cystein.
41.65 CHF - 496.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 616-91-1 |
---|---|
Summenformel | C5H9NO3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 163.191 |
MDL-Nummer | MFCD00004880 |
InChI-Schlüssel | PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N |
Synonym | n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit |
PubChem CID | 12035 |
ChEBI | CHEBI:28939 |
IUPAC-Name | (2R)-2-Acetamido-3-sulfanylpropansäure |
SMILES | CC(=O)NC(CS)C(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11438386
|
Thermo Scientific Chemicals
A15409.14 |
25 g |
41.65 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11448386
|
Thermo Scientific Chemicals
A15409.22 |
100 g |
131.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11458386
|
Thermo Scientific Chemicals
A15409.36 |
500 g |
496.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
A mucolytic agent for isolation of mycobacteria from sputum.N-Acetyl-L-cysteine is used in the liquefaction and decontamination of sputum during the preparation for recovery of mycobacterium, which is called as Petroff's method. It shows antiviral activity against the influenza A viruses. It is used in the treatment of interstitial lung disease to prevent disease progression. It is an antioxidant, dietary supplement and protects liver. Further, it forms complexes with palladium, thereby it dissolves in water and remove palladium from drugs. Further, it is used in the treatment of paracetamol overdose. In addition to this, it is involved in the treatment of autism, Alzheimer's disease, bipolar disorder, major depressive disorder, obsessive-compulsive disorder, schizophrenia, and specific drug addictions like cocaine and cannabis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
LöslichkeitLöslich in Wasser, Ethanol, Methanol, Dimethylsulfoxid, heißem Isopropylalkohol, Methylacetat und Ethylacetat. Unlöslich in Chloroform und Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht verträglich mit Schwermetallen, Schwermetallsalzen, Gummi, Sauerstoff und starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
616-91-1 | |
163.191 | |
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N | |
12035 | |
(2R)-2-Acetamido-3-sulfanylpropansäure |
C5H9NO3S | |
MFCD00004880 | |
n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit | |
CHEBI:28939 | |
CC(=O)NC(CS)C(=O)O |
Spezifikation
N-Acetyl-L-cysteine | |
616-91-1 | |
C5H9NO3S | |
1724426 | |
Soluble in water,ethanol,methanol,dimethyl sulfoxide,hot isopropyl alcohol,methyl acetate and ethyl acetate. Insoluble in chloroform and ether. | |
CC(=O)NC(CS)C(=O)O | |
163.191 | |
CHEBI:28939 |
108°C to 111°C | |
≥98% | |
MFCD00004880 | |
n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit | |
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N | |
(2R)-2-Acetamido-3-sulfanylpropansäure | |
12035 | |
163.2 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 210-498-3
missing translation for 'rtecsNumber' : HA1660000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen