Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Cystein, 98 %
CAS: 616-91-1 | C5H9NO3S | 163.19 g/mol
65.35 CHF - 1105.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 616-91-1 |
---|---|
Summenformel | C5H9NO3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 163.19 |
MDL-Nummer | MFCD00004880 |
InChI-Schlüssel | PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N |
Synonym | n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit |
PubChem CID | 12035 |
ChEBI | CHEBI:28939 |
IUPAC-Name | (2R)-2-Acetamido-3-sulfanylpropansäure |
SMILES | CC(=O)NC(CS)C(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10162970
|
Thermo Scientific Chemicals
160280250 |
25 g | Glasflasche |
65.35 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10521221
|
Thermo Scientific Chemicals
160280500 |
50 g | Glasflasche |
103.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10521974
|
Thermo Scientific Chemicals
160282500 |
250 g | Glasflasche |
370.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10475365
|
Thermo Scientific Chemicals
160280010 |
1 kg | Glasflasche |
1105.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
616-91-1 | |
163.19 | |
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N | |
12035 | |
(2R)-2-Acetamido-3-sulfanylpropansäure |
C5H9NO3S | |
MFCD00004880 | |
n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit | |
CHEBI:28939 | |
CC(=O)NC(CS)C(=O)O |
Spezifikation
N-Acetyl-L-cysteine | |
97.5 | |
109.0°C to 111.0°C | |
0.5% max. | |
Echt | |
C5H9NO3S | |
MFCD00004880 | |
+ 5.50 | |
Solubility in water: soluble in water. | |
CC(=O)NC(CS)C(=O)O | |
163.19 | |
CHEBI:28939 | |
98% |
616-91-1 | |
100.0 | |
Weiß | |
0.5% max. | |
98% | |
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H | |
15, 83 | |
n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit | |
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N | |
(2R)-2-Acetamido-3-sulfanylpropansäure | |
12035 | |
163.19 | |
Kristallines Pulver oder Kristalle |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 210-498-3
- N-Acetyl-L-cysteine