Learn More
N-Acetyl-D-Mannosamin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
General Description
• N-Acetyl-D-mannosamine (ManNAc) is a precursor used to synthesize N-acetylneuraminic acid, the most common physiologic sialic acid present in humans and other mammals
• Sialic acids are terminal sugars on glycoconjugates that can modify biochemistry of glycoproteins and lipids, mediate cellular adhesion, and act as immune regulators
• Defects in sialic acid biosynthesis are associated with a number of pathologies
• Sialic acids are often found at increased expression levels on tumor cell surfaces
Applications
• As a sialic acid precursor, N-Acetyl-D-mannosamine can be used in many glycoengineering applications, such as modifying immune cell activity, imaging glycans, or blocking pathogen binding
• N-Acetyl-D-mannosamine hasbeen used in preclinical laboratory studies as a treatment for hereditary inclusion body myopathy, a progressive neuromuscular disease via increased sialylation of podocalyxin
• N-Acetyl-D-mannosamine has been used in laboratory studies to induce IgG sialylation and prevent obesity-induced hypertension in mice following high-fat diet
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-D-mannosamine |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 221.21 |
Reinheit (%) | ≥97.5% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N-Acetyl-D-mannosamine