Learn More
Melford N-Acetyl-D-glucosamine
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
150.00 CHF - 892.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30018051
|
Melford
A90510-1000.0 |
1 kg |
892.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30018050
|
Melford
A90510-100.0 |
100 g |
150.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 7512-17-6
Molecular Formula: C8H15NO6
Molecular Weight: 221.21
Spezifikation
7512-17-6 | |
C8H15NO6 |