Learn More
Thermo Scientific™ N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilid Artikelnummer.: 15417119
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilid
Artikelnummer. 15417119
25 mg
Click to view available options
Menge:
25 mg
Artikelnummer. 15417119
Marke: Thermo Scientific™ J65878.MB
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ein kolorimetrisches Substrat für Caspase-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein fluorogenes Substrat für Caspase-3
CAS 189950-66-1
Summenformel C26H34N6O13
Formelmasse 638,58g/mol
Synonym Ac-DEVD-pNA
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver
InChI-Schlüssel GGXRLUDNGFFUKI-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-Name 4-{[1-({2-carboxy-1-[(4-nitrophenyl)carbamoyl]ethyl}carbamoyl)-2-methylpropyl]carbamoyl}-4-(3-carboxy-2-acetamidopropanamido)butanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 638.59
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN10I044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberJ65878.MB
ChargennummerW02H009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberJ65878.MB
ChargennummerT11F002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberJ65878.MB
ChargennummerX08H046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberJ65878.MB
ChargennummerN28D037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberJ65878.MB
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilid >