Learn More
N-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethan-1,2-diamin, ≥95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11346935
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethan-1,2-diamin, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11346935
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Artikelnummer. 11346935
Marke: Thermo Scientific Maybridge SB01735EB
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-36-4
Summenformel C9H14N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 230.282
MDL-Nummer MFCD00276588
InChI-Schlüssel RWUMUZOGZPNCIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tosyloxy amino ethanamine, 2-aminoethyl amino 4-methylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid,4-methyl-, 2-aminoethyl azanyl ester, n1-4-methylphenyl sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine, 2-aminoethylamino 4-methylbenzenesulfonate, 2-4-methylphenyl sulfonyl-oxy amino ethanamine, n∼1∼-4-methylbenzene-1-sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine, n∼1∼-4-methylphenyl sulfonyl oxy ethane-1,2-diamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2796248
IUPAC-Name (2-Aminoethylamino) 4-methylbenzolsulfonat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)ONCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethane -1, 2-diamine
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%+
Strukturformel CH3C6H4SO2ONH(CH2)2NH2
Menge 25 g
Formelmasse 230.29
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethan-1,2-diamin, ≥95 %, Thermo Scientific™ >