Learn More
N-(4-Hydroxyphenyl)thiourea, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11343226
Verfügbar ab: 21-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-(4-Hydroxyphenyl)thiourea, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343226
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11343226
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12537.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1520-27-0 | C7H8N2OS | 168.214 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1520-27-0
Summenformel C7H8N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 168.214
MDL-Nummer MFCD00041186
InChI-Schlüssel QICKOOCQSYZYQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-hydroxyphenyl-2-thiourea, 1-4-hydroxyphenyl thiourea, 4-hydroxyphenyl thiourea, p-hydroxyphenylthiourea, usaf b-75, n-4-hydroxyphenyl thiourea, urea, 1-p-hydroxyphenyl-2-thio, thiourea, 4-hydroxyphenyl, 4-hydroxy-phenyl-thiourea, 4-aminothioxomethyl amino phenol
PubChem CID 2759331
IUPAC-Name (4-hydroxyphenyl)thioharnstoff
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=S)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Hydroxyphenyl)thiourea
Schmelzpunkt ∽210°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 1102429
Formelmasse 168.22
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10161821 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2023 Catalog NumberL12537.06,L12537,L12537.03
Chargennummer10166675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2023 Catalog NumberL12537.06,L12537,L12537.03
Chargennummer10148429 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL12537.06,L12537.03
Chargennummer10161821 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL12537.06,L12537.03
Chargennummer10166675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL12537.06,L12537.03
Name des Produkts
N-(4-Hydroxyphenyl)thiourea, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >