Learn More
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol, 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15545876
Zum Warenkorb hinzufügen
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15545876
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
Artikelnummer. 15545876
Marke: Thermo Scientific Acros 439450010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol
CAS 66612-29-1
Schmelzpunkt 246.0°C to 248.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 89% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H20N4O2
MDL-Nummer MFCD00010559
Menge 1 g
Synonym n-4-aminobutyl-n-ethylisoluminol, abei, 6-4-aminobutyl ethyl amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, 6-n-4-aminobutyl-n-ethyl amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, 1,4-phthalazinedione, 6-4-aminobutyl ethylamino-2,3-dihydro, 6-n-4-aminobutyl-n-ethylamino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, n-4-aminobutyl-n-ethylisolumiol
InChI-Schlüssel LEOJISUPFSWNMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CCCCN)C1=CC=C2C(=O)NNC(=O)C2=C1
IUPAC-Name 6-[4-Aminobutyl(Ethyl)Amino]-2,3-Dihydrophthalazin-1,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 276.34
PubChem CID 196441
Formelmasse 276.34
Reinheit (%) 90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer345311 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number439450010
Chargennummer342024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/03/2022 Catalog Number439450010
Produktidentifikator
  • N-(4-Aminobutyl)-N-Ethylisoluminol, 90%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol, 90 %, Thermo Scientific Chemicals >