Learn More
N-(3-hydroxyphenyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11302387
Verfügbar ab: 25-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-(3-hydroxyphenyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302387
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11302387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09975.09
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3394-05-6 | C8H8N2O6 | 228.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3394-05-6
MDL-Nummer MFCD00022167
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Hydroxyphenyl)thiourea
Schmelzpunkt 175°C to 180°C
Geruch Geruchsneutral
Summenformel C7H8N2OS
Menge 10 g
Beilstein 2090372
Synonym 1-3-hydroxyphenyl-2-thiourea, 3-hydroxyphenyl thiourea, 1-3-hydroxyphenyl thiourea, 3-aminothioxomethyl amino phenol, acmc-20apbj, 1-m-hydroxyphenyl thiourea, 3-hydroxy-phenylthioharnstoff, thiourea, 3-hydroxyphenyl, thiourea,n-3-hydroxyphenyl, 1-m-hydroxyphenyl-2-thiourea
InChI-Schlüssel BHJYKFUCQNISJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)NC(=S)N
IUPAC-Name (3-hydroxyphenyl)thioharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 168.21
PubChem CID 2759330
Formelmasse 168.22
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS10K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog NumberL09975.04,L09975.09
ChargennummerN22K037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2024 Catalog NumberL09975.04,L09975.09
ChargennummerB28R044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL09975.04,L09975.09
Chargennummer10148980 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL09975.04,L09975.09
Name des Produkts
N-(3-hydroxyphenyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >