Learn More
N-(3-formyl-4 -pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamid, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10703823
Verfügbar ab: 06-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-(3-formyl-4 -pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10703823
250 mg, Bernsteinfarbene Glasflasche, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10703823
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO00095CB
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 86847-71-4
Summenformel C11H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.245
MDL-Nummer MFCD03086208
InChI-Schlüssel ICMXCEJBHWHTBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-formylpyridin-4-yl pivalamide, n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-4-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-4-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino pyridine-3-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-n-3-formylpyridin-4-yl propanamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino nicotinaldehyde, propanamide,n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethyl, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino-3-formylpyridine, n-3-formylpyrdn-4-yl pvalamde
PubChem CID 2779664
IUPAC-Name N-(3-Formylpyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropanamid
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=NC=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Formyl-4-pyridinyl)-2, 2-dimethylpropanamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-(3-formyl-4 -pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamid, 97 %, Thermo Scientific™ >