Learn More
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
27.05 CHF - 325.41 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 40188-45-2 |
---|---|
Summenformel | C12H15NO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 221.26 |
MDL-Nummer | MFCD00798556 |
InChI-Schlüssel | FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-acetyl-4-butyramidophenol, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butyramide, ac-hophe-oh, unii-14qjb65r4v, 3'-acetyl-4'-hydroxybutyranilide, butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, 5'-butyramido-2'-hydroxyacetophenone, acebutolol impurity c, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamid |
PubChem CID | 736331 |
IUPAC-Name | N-(3-Acetyl-4-Hydroxyphenyl)butanamid |
SMILES | CCCC(=O)NC1=CC=C(O)C(=C1)C(C)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11482958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18672.18 |
50 g |
27.05 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11492958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18672.30 |
250 g | N/A | |||||||
11472958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18672.0B |
1000 g |
325.41 CHF
1000 Gramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
40188-45-2 | |
221.26 | |
FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N | |
736331 | |
CCCC(=O)NC1=CC=C(O)C(=C1)C(C)=O |
C12H15NO3 | |
MFCD00798556 | |
2-acetyl-4-butyramidophenol, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butyramide, ac-hophe-oh, unii-14qjb65r4v, 3'-acetyl-4'-hydroxybutyranilide, butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, 5'-butyramido-2'-hydroxyacetophenone, acebutolol impurity c, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamid | |
N-(3-Acetyl-4-Hydroxyphenyl)butanamid |
Spezifikation
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide | |
124°C to 126°C | |
MFCD00798556 | |
FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N | |
N-(3-Acetyl-4-Hydroxyphenyl)butanamid | |
736331 | |
97% |
40188-45-2 | |
C12H15NO3 | |
2-acetyl-4-butyramidophenol, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butyramide, ac-hophe-oh, unii-14qjb65r4v, 3'-acetyl-4'-hydroxybutyranilide, butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, 5'-butyramido-2'-hydroxyacetophenone, acebutolol impurity c, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamid | |
CCCC(=O)NC1=CC=C(O)C(=C1)C(C)=O | |
221.26 | |
221.26 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 254-831-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen