Learn More
N-[3,5-Bis(Trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479716
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 175277-17-5 | C9H6F6N2S | 288.211 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175277-17-5
Summenformel C9H6F6N2S
Molekulargewicht (g/mol) 288.211
MDL-Nummer MFCD00041172
InChI-Schlüssel CWRWOECVPKDZIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl thiourea, 3,5-bis trifluoromethyl phenylthiourea, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl thiourea, n-3,5-di trifluoromethyl phenyl thiourea, n-3,5-bis trifluoromethyl phenyl thiourea, thiourea,n-3,5-bis trifluoromethyl phenyl, amino 3,5-bis trifluoromethyl phenyl amino methane-1-thione, maybridge1_008805
PubChem CID 2736183
IUPAC-Name [3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)NC(=S)N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Schmelzpunkt 168°C to 172°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 288.22
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
N-[3,5-Bis(Trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >