Learn More
N-(2-pyridyl)thioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11397786
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-(2-pyridyl)thioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397786
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11397786
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11465.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14294-11-2 | C6H7N3S | 153.20 g/mol
N-(2-Pyridyl)thiourea is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(2-Pyridyl)thioharnstoff ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14294-11-2
Summenformel C6H7N3S
Molekulargewicht (g/mol) 153.20
MDL-Nummer MFCD00041227
InChI-Schlüssel SLUHLANJIVXTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyridin-2-yl thiourea, 2-pyridylthiourea, 1-pyridin-2-ylthiourea, 1-2-pyridyl-2-thiourea, n-2-pyridinyl-thiourea, pyridin-2-yl thiourea, pyridin-2-yl-thiourea, n-pyridin-2-ylthiourea, n-2-pyridinyl thiourea, 2-pyridyl thiourea
PubChem CID 1490491
IUPAC-Name Pyridin-2-ylthioharnstoff
SMILES NC(=S)NC1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Pyridyl)thiourea
Schmelzpunkt 146°C to 149°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 117849
Formelmasse 153.21
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
N-(2-pyridyl)thioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >