Learn More
N-(2-hydroxyphenyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11398475
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-(2-hydroxyphenyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398475
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11398475
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10519.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1520-26-9 | C7H8N2OS | 168.214 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1520-26-9
Summenformel C7H8N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 168.214
MDL-Nummer MFCD00041159
InChI-Schlüssel VYBCFZXLXJUFPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-hydroxyphenyl thiourea, 2-hydroxyphenyl thiourea, 2-hydroxy-phenyl-thiourea, 2-aminothioxomethyl amino phenol, o-hydroxyphenylthiourea, acmc-20ant0, thiourea, hydroxyphenyl, 1-o-hydroxyphenyl thiourea, n-2-hydroxyphenyl thiourea, thiourea, 2-hydroxyphenyl
PubChem CID 3003569
IUPAC-Name (2-hydroxyphenyl)thioharnstoff
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Hydroxyphenyl)thiourea
Schmelzpunkt ∽158°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 1102479
Formelmasse 168.22
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10118117 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 ArtikelnummerL10519.06,L10519.03
Name des Produkts
N-(2-hydroxyphenyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >