Learn More
N-(2-Chlorethyl)morpholinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10616872
Zum Warenkorb hinzufügen
N-(2-Chlorethyl)morpholinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616872
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10616872
Marke: Thermo Scientific Acros 109200050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3647-69-6
Summenformel C6H12ClNO·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 186.08
MDL-Nummer MFCD00012797
InChI-Schlüssel NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, n-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethylchloride hydrochloride, morpholine, 4-2-chloroethyl-, hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholine hcl, chloromorpholinoethane hydrochloride, 2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethyl chloride hydrochloride, 4-2-chloroethyl-morpholine hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholinium chloride
PubChem CID 77210
IUPAC-Name 4-(2-Chlorethyl)morpholinhydrochlorid
SMILES C1COCCN1CCCl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 182°C to 185°C
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 1% max. (80°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 186.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Hygroskopisches Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0433526 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/02/2024 Catalog Number109200050,109201000,109205000
ChargennummerA0428101 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number109200050,109201000,109205000
ChargennummerA0390804 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/11/2022 Catalog Number109200050,109201000,109205000
ChargennummerA0376372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2022 Catalog Number109200050,109201000,109205000
ChargennummerA0425970 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2021 Catalog Number109200050,109201000,109205000
Name des Produkts
N-(2-Chlorethyl)morpholinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >