Learn More
N-(2-Bromphenyl)-Thioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | N-(2-Bromophenyl)thiourea |
Schmelzpunkt | 124°C to 126°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 2718427 |
Formelmasse | 231.12 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
N-(2-Bromphenyl)-Thioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction