Learn More
N-[2 -(4-Aminophenoxy)ethyl]-N,N-Dimethylamin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10133533
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N-[2 -(4-Aminophenoxy)ethyl]-N,N-Dimethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10133533
250 mg, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10133533
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC51514CB
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 62345-76-0
Summenformel C10H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 180.25
MDL-Nummer MFCD07801177
InChI-Schlüssel CCCVQPGAXZNTIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-dimethylamino ethoxy aniline, 4-2-dimethylamino-ethoxy-phenylamine, 4-2-dimethylaminoethoxy aniline, n-2-4-aminophenoxy ethyl-n,n-dimethylamine, benzenamine,4-2-dimethylamino ethoxy, 2-4-aminophenoxy ethyl dimethylamine, 4-2-dimethoxyaminoethoxy aniline, 4-2-dimethylaminoethyloxy aniline, 4-2-dimethylaminoethyloxy-aniline
PubChem CID 6484655
IUPAC-Name 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]aniline
SMILES CN(C)CCOC1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[2-(4-Aminophenoxy)ethyl]-N, N-dimethylamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 180.25
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-[2 -(4-Aminophenoxy)ethyl]-N,N-Dimethylamin, 97 %, Thermo Scientific™ >