Learn More
N-1 -Hexan-Sulfonsäure, Natriumsalz, Monhydrat, 99.3 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11443811 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
Für die Ionenpaar-Chromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-1-Hexanschwefelsäurenatriumsalz-Monohydrat
CAS 2832-45-3
Form Kristallpulver
Menge 10 g
Aussehen Weiß
Summenformel C6H13NaO3S
MDL-Nummer MFCD00007542
Synonym Natrium-1-hexansulfonat, Natriumhexan-1-sulfonat, Natriumhexansulfonat, 1-Hexanschwefelsäure-Natriumsalz, 1-Hexanschwefelsäure, Natriumsalz, 1-Hexanschwefelsäure, Natriumsalz 1:1, 1-Hexan-Sulfonsäure-Natriumsalz, Hexyl-Natriumsulfonat, 1-Hexansulfonat, Natrium, Hexansulfonsäure Na-Salz
InChI-Schlüssel QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Natriumhexan-1-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 188.22
PubChem CID 23677630
Formelmasse 188.2
Name des Produkts
N-1 -Hexan-Sulfonsäure, Natriumsalz, Monhydrat, 99.3 %, MP Biomedicals™ >