Learn More
VACUUBRAND™ ölfreie Vakuumpumpe MZ 1C, für korrosive Gase und Dämpfe, 230 V 50-60 Hz, CEE
Eine ausgezeichnete Lösung für das kontinuierliche, ölfreie Pumpen von korrosiven Gasen und Dämpfen.
Marke: VACUUBRAND™ 20724100
1339.06 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die zweistufige Konstruktion führt zu einer vorteilhaften Kombination aus hoher Pumpgeschwindigkeit und niedrigem Endvakuum
- Alle wichtigen Teile, die mit Fördermedien in Kontakt kommen, bestehen aus chemisch beständigen Fluorkunststoffen
- Bewährte Sandwich-Membranen aus PTFE erhöhen die Zuverlässigkeit und Betriebsdauer
- Mit einem Gasballastventil für kontinuierliche Kondensatspülung, wodurch die Pumpfähigkeit kondensierbarer Dämpfe erhöht wird
- Schlankes Design für eine platzsparende Installation und eine gute Vakuumleistung
- Manuelles Vakuumregulatorventil mit Messuhr zur Einstellung der Pumpendrehzahl und des Endvakuums als Zubehör erhältlich
- Bequem, schnell und einfach anzuwenden durch den oben montierten Netzschalter
- Flüsterleise und mit sehr geringen Vibrationen
Bestellinformation
Enthält
Spezifikation
15 Torr (mit Gasballast), 9 Torr (ohne Gasballast) | |
Manuell | |
ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV | |
312 x 121 x 170 mm | |
MZ 1C | |
-10 bis 60 °C | |
40 °C | |
0.4/0.5 CFM | |
144.78 mm | |
121.92 mm | |
IP 40 | |
Chemische Beständigkeit | |
Rotationsverdampfung | |
2 | |
230 V |
0.08 hp | |
150 bis 1800 U/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
Fluorkunststoff (Gehäuse) | |
45 dB (A) | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
246.38 mm | |
Membranpumpe | |
2 | |
50 °F | |
Ölfrei | |
17.5 psi |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ ölfreie Vakuumpumpe MZ 1C, für korrosive Gase und Dämpfe, 230 V 50-60 Hz, CEE > Enthält: CEE-Stecker
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur