Learn More
Myricetin 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10745991
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Myricetin 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10745991
25 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10745991
Marke: Thermo Scientific Acros 151590250
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Myricetin
Namenshinweis 95%
CAS 529-44-2
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braungrün bis gelbbraun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15H10O8
MDL-Nummer MFCD00006827
Menge 25 mg
Beilstein 18, 257
Merck Index 15, 6417
Synonym myricetin, cannabiscetin, myricetol, myricitin, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxyflavone, 3,5,7,3',4',5'-hexahydroxyflavone, unii-76xc01ftoj, ccris 5838, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one
InChI-Schlüssel IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=C1
IUPAC-Name 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Molekulargewicht (g/mol) 318.24
PubChem CID 5281672
ChEBI CHEBI:18152
Formelmasse 318.23
Reinheit (%) ≥94%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467917 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number151590250
ChargennummerA0431487 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number151590250
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Myricetin 95 %, Thermo Scientific Chemicals >