Learn More
Gilson™ MyPIPETMANTM Select Single Channel Pipette
The MyPIPETMANTM Select Single Channel Pipette is ergonomic, safe, and reliable with a volume setting choice for optimal use in various protocols.
Marke: Gilson™ FP10004S
Beschreibung
MyPIPETMAN™ Select Pipetten sind vollständig autoklavierbare Luftverdrängungspipetten, die einen vollständigen Volumenbereich abdecken. Das integrierte Auswurfsystem mit integriertem Hebel lässt keine Kompromisse bei Qualität und Leistung zu und reduziert den Kraftaufwand für den Spitzenabwurf gegenüber den Direktauswurfsystemen. Dieses patentierte Auswurfsystem verstärkt die Ergonomie der Pipette für eine bequeme Verwendung über den ganzen Tag.
- Mit dem einzigartigen, patentierten Trilock™ Volumenverriegelungssystem können Sie das Volumen einfach durch Drehen der Drucktaste an der Pipette einstellen
- Leichte Ratschen-Volumeneinstellung für präzise Volumeneinstellung
- Volumenverriegelte Position zum sicheren Pipettieren
- Ergonomisches, strukturiertes Design für besseren Halt
- Leicht und gut ausbalanciert
- Einkanalmodelle mit variablem Volumen decken einen Volumenbereich von 0,2 μl bis 10 ml ab
- Mehrkanalmodelle mit variablem Volumen decken einen Volumenbereich von 0,5 μl bis 300 μl ab (8- und 12-Kanal-Modelle)
Spezifikation
Diamantspitzen, Amplipur Spitzen | |
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
Ergonomisch, strukturiert | |
P100 | |
MyPipetman™ Select | |
Unsteril | |
100 μl | |
4.25 in |
Nein | |
Divers | |
Pipette Tip 2 to 200 μL | |
Polypropylen, PVDF, PBT | |
1 | |
No | |
Mechanische Pipette | |
1 |