Learn More
Gilson™ MyPIPETMAN™ Select Multichannel Pipette
GREENER_CHOICE
Ergonomic, safe, and reliable, the MyPIPETMAN™ Select Multichannel Pipette offers volume setting choice and optional handle personalization for optimal use in various protocols.
964.00 CHF - 1109.00 CHF
Spezifikation
Kompatible Spitzen Diamantspitzen, Amplipur Spitzen
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Divers
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Anzahl Kanäle Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Anzahl Kanäle Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
17713178
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gilson™
FP10009S
10 μl 8 P8x10
964.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17743178
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gilson™
FP10010S
10 μl 12 P12x10
1109.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17773178
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gilson™
FP10011S
20 μl 8 P8x20
964.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17703188
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gilson™
FP10012S
20 μl 12 P12x20
1109.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17733188
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gilson™
FP10013S
200 μl 8 P8x200
1020.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17763188
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gilson™
FP10014S
200 μl 12 P12x200
1109.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17793188
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gilson™
FP10015S
300 μl 8 P8x300
964.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17723198
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Gilson™
FP10016S
300 μl 12 P12x300
1109.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
MyPIPETMAN™ Select pipettes are fully autoclavable, air-displacement pipettes that cover a full volume range. With no compromise on quality and performance, the built-in ejection system with integrated lever provides reduced tip ejection forces as compared to direct ejection systems. This patented ejection system reinforces the pipette's ergonomics for convenient use throughout the day.
  • Simply adjust the volume by turning the push button of the pipette with the unique, patented Trilock™ volume-locking system
  • Light ratchet volume setting for precise volume adjustment
  • Volume-locked position to secure pipetting
  • Ergonomic, textured design for better grip
  • Lightweight and well-balanced
  • Variable volume single channel models cover a volume range from 0.2 μL to 10 mL
  • Variable volume multichannel models cover a volume range from 0.5 μL to 300 μL (8- and 12-channel models)
Specifications
Specifications
Diamantspitzen, Amplipur Spitzen
Autoklavierbar
Wiederverwendbar
Polypropylen, PVDF, PBT
Unsteril
Je 1
Nein
Divers
Ergonomisch, strukturiert
MyPipetman™ Select
Mechanische Pipette
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gilson™ MyPIPETMAN™ Select Multichannel Pipette