Learn More
Thermo Scientific Chemicals Myo-Inositol, Zellkulturqualität
Lipotrope Substanz
81.35 CHF - 286.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 87-89-8 |
---|---|
Summenformel | C6H12O6. |
Molekulargewicht (g/mol) | 180.156 |
MDL-Nummer | MFCD00077932 |
InChI-Schlüssel | CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol |
PubChem CID | 892 |
ChEBI | CHEBI:24848 |
IUPAC-Name | Cyclohexan-1,2,3,4,5,6-Hexol |
SMILES | C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15495179
|
Thermo Scientific Chemicals
J62886.18 |
50 g |
81.35 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15405189
|
Thermo Scientific Chemicals
J62886.22 |
100 g |
143.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15415189
|
Thermo Scientific Chemicals
J62886.30 |
250 g |
286.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
It has been tested with CHO, L929, and Vero cell lines and can be used for other cell culture applications. A method for HPLC identification and quantitation has been achieved by this chemical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenEs wurde mit CHO-, L929- und Vero-Zelllinien getestet und kann auch für andere Zellkulturanwendungen verwendet werden. Mit dieser Chemikalie wurde eine Methode zur HPLC-Identifizierung und -Quantifizierung umgesetzt.
Löslichkeit
Die Substanz ist wasserlöslich (50 mg/ml).
Hinweise
Lösungen von Myoinositol können für die Verwendung in Zellkulturen autoklaviert werden. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Chemische Identifikatoren
87-89-8 | |
180.156 | |
CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N | |
892 | |
Cyclohexan-1,2,3,4,5,6-Hexol |
C6H12O6. | |
MFCD00077932 | |
scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol | |
CHEBI:24848 | |
C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O |
Spezifikation
myo-Inositol | |
222°C to 227°C | |
Geruchsneutral | |
MFCD00077932 | |
14,4978 | |
It is soluble in water (50mg/ml). | |
C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O | |
180.156 | |
CHEBI:24848 | |
Zellkultur |
87-89-8 | |
Weiß | |
C6H12O6. | |
1907329 | |
scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol | |
CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N | |
Cyclohexan-1,2,3,4,5,6-Hexol | |
892 | |
180.16 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 201-781-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse NM7520800
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen