Learn More
MYLK2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen MYLK2
Konzentration 0.41 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16870785
Unterlagen ansehen
Proteintech
21173-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16860785
Unterlagen ansehen
Proteintech
21173-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a myosin light chain kinase, a calcium/calmodulin dependent enzyme, that is exclusively expressed in adult skeletal muscle.
Spezifikation
Spezifikation
MYLK2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9H1R3
85366
MYLK2 Fusion Protein Ag15424
Primary
-20°C
MYLK2
0.41 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
KMLC, MLCK, MLCK2, MYLK2, myosin light chain kinase 2, skMLCK
MYLK2
IgG
Antigen Affinity Chromatography