Learn More
MYLK2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 21173-1-AP-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16870785
  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
This gene encodes a myosin light chain kinase, a calcium/calmodulin dependent enzyme, that is exclusively expressed in adult skeletal muscle.
Spezifikation
Spezifikation
MYLK2
Polyclonal
Unconjugated
MYLK2
KMLC, MLCK, MLCK2, MYLK2, myosin light chain kinase 2, skMLCK
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
85366
-20°C
Liquid
Western Blot
0.41 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9H1R3
MYLK2
MYLK2 Fusion Protein Ag15424