Learn More
Thermo Scientific™ myImageAnalysis™ Software
Die MyImage Analysesoftware ist ein multifunktionales Computerprogramm mit vollem Funktionsumfang zur Analyse und Bearbeitung digitaler Bilder von Elektrophorese-Gelen und -Blots, die mit Geldokumentationsbildgeräten oder -scannern erfasst wurden.
Marke:  Thermo Scientific™ 62237
Artikelnummer. 13395071
  • 4115.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Software
myImageAnalysis™
Inhalt: 1 Software-Installations-CD
myECL™ Imager
2 licenses
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2022 Catalog Number62237
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ myImageAnalysis™ Software > myImageAnalysis Software