Beschreibung
Immunosuppressive agent.
Immunosuppressive agent. Suppresses cylokine induced nitric oxide production. Used to select animal cells expressing the E. Coli. gene for xanthine guanine phosphoribosyl transferase.
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 24280-93-1 |
Summenformel | C17H20O6 |
Menge | 100 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Melford Mycophenolic Acid >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur