Learn More
PEPperCHIP™ Mycobacterium tuberkulosis-Antigen-Mikroarray
Mycobacterium tuberkulosis-Antigen-Mikroarray mit 3751 antigenspezifischen Peptiden, die doppelt gedruckt werden. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke: PEPperCHIP™ SPC.018.001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Microarray-Inhalt: 13 ausgewählte Antigene von Mykobakterium tuberculosis: ESX-1 sekretionsassoziiertes Protein, ESPB, Antigen85-A, fbpA, ESAT-6-ähnliches Protein, esxB, Alanin und prolin-reiches sezerniertes Protein, apa, Lipoprotein, lprG, alpha-Kristallin, HSPx, phosphatbindendes Protein, PSTs1, ESX-1 sekretion-assoziiertes Protein, ESPA, ESX-1 sekretionsassoziiertes Protein, espE, immungenes Protein, mpt64, Enoyl-CoA Hydratase, ECHA3, wahrscheinliche Cutinase, cfp21, Zelloberflächenlipoprotein, MPT83
- Peptidlänge/Überlappung: 15 aa/ 14 aa
- Anzahl Peptide: 3751 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
1 Objektträger | |
1 mm | |
Transparent | |
Individueller Barcode für jedes Microarray | |
Hochdichtes Peptid-Mikroarray | |
Unsteril |
1 Array-Kopie pro Mikroarray | |
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck | |
ISO 9001:2015 | |
RUO | |
Mikroglas | |
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung | |
75,4 x 25 mm |