Learn More
Epredia™ MX35 Premier™ Einweg-Mikrotomklingen mit niedrigem Profil
Erzielen Sie Schnitte harter Gewebeproben und hochwertige Dünnschnitte mit den leistungsstarken Epredia™ MX35 Premier™ Einweg-Mikrotomklingen mit niedrigem Profil.
94.10 CHF - 167.00 CHF
Spezifikation
Profil | Niedrig |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Schnittwinkel | 34 ° |
Dicke (angloamerikanisch) | 0,01 in. |
Dicke (metrisch) | 0,24 mm |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12074088
|
Epredia™
3051835 |
Einweg-Mikrotomklinge mit niedrigem Profil |
155.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10687875
|
Epredia™
3052835 |
Einweg-Mikrotomklinge mit niedrigem Profil |
167.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10454379
|
Epredia™
3052835 |
Einweg-Mikrotomklinge mit niedrigem Profil | N/A | |||||||
Beschreibung
Führen Sie Schnitte harter Gewebeproben und hochwertige Dünnschnitte mit den leistungsstarken Thermo Scientific™ MX35 Premier Einweg-Mikrotomklingen mit niedrigem Profil durch.
- Schärfere Kante für erhöhte Klingenlebensdauer
- Premier Plus Klingen bieten eine höhere Haltbarkeit, eine überragende Schärfe für geringere Reibung und eine längere Lebensdauer
Spezifikation
Niedrig | |
34 ° | |
0,24 mm |
Ja | |
0,01 in. |