missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Antibody, PE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-32169PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Polyclonal antibody specifically detects Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Spezifikation
Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 | |
Polyclonal | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
6-phosphofructokinase, muscle type, EC 2.7.1,6-phosphofructo-1-kinase, EC 2.7.1.11, GSD7, MGC8699, PFK1, PFK-1, PFKA, PFK-A, PFKX, Phosphofructo-1-kinase isozyme A, Phosphofructokinase 1, phosphofructokinase, muscle, phosphofructokinase, polypeptide X, phosphofructokinase-M, phosphohexokinase | |
The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 1 to 50 of human Phosphofructokinase, Muscle using the numbering given in entry NP_000280.1 | |
0.1 mL | |
Lipid and Metabolism | |
5213 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
PE | |
PBS | |
Rabbit | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Antibody, PE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, PE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur