Learn More
Murexid, für die Chelatometrie, Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15693950
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Murexid, für die Chelatometrie, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15693950 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15693950
Marke: Honeywell-Fluka 334145G
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für die Komplexometrie
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3051-09-0
Summenformel C8H3N5O6-2
Molekulargewicht (g/mol) 265.141
MDL-Nummer MFCD00012777
InChI-Schlüssel MUMMBXDKKJEASE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 51381221
IUPAC-Name 6-oxo-5-[(2,4,6 -trioxo-1,3 -diazinan-5 -ylidene)amino]-1 H-pyrimidin-2,4-Diolat
SMILES C1(=C(N=C(NC1=O)[O-])[O-])N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Murexid
Schmelzpunkt >300 °C
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3831445
Formelmasse 284.19 mol
Verpackung Glasflasche
Farbe Rot
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Murexid, für die Chelatometrie, Honeywell™ Fluka™ >